Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303060-10G PC303060-5G PC303060-1G
APOSPC303060-10GEA 475 EUR
APOSPC303060-10G APOSPC303060-5G APOSPC303060-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Peso molecolare: 221,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660309
CAS Number: 886503-29-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III