Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303057-1G PC303057-250MG
APOSPC303057-1GEA 261 EUR
APOSPC303057-1G APOSPC303057-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972759
CAS Number: 361393-93-3