Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303056-10G PC303056-5G PC303056-1G
APOSPC303056-10GEA 449 EUR
APOSPC303056-10G APOSPC303056-5G APOSPC303056-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519327
CAS Number: 361393-92-2
UN: 3265
ADR: 8,II