3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-3,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC303053-10G
PC303053-5G
PC303053-1G
APOSPC303053-10GEA
184
EUR
APOSPC303053-10G
APOSPC303053-5G
APOSPC303053-1G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formula:
C₈H₇BrF₂O Peso molecolare: 237,04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660240 CAS Number: 886500-63-6 UN: 3265 ADR: 8,II |