Stampa…
3,5-Difluoro-2-methoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303052-5G PC303052-1G
APOSPC303052-5GEA 154 EUR
APOSPC303052-5G APOSPC303052-1G
3,5-Difluoro-2-methoxyaniline 98%
3,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇F₂NO
Peso molecolare: 159,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832386
CAS Number: 41860-67-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III