Stampa…
3-(Pentafluorothio)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303050-10G PC303050-1G PC303050-5G
APOSPC303050-10GEA 0 EUR
APOSPC303050-10G APOSPC303050-1G APOSPC303050-5G
3-(Pentafluorothio)benzylamine
3-(Pentafluorothio)benzylamine
Formula: C₇H₈F₅NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213674
CAS Number: 771573-34-3
UN: 2735
ADR: 8,II