2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₈BrF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18399774 CAS Number: 1261573-60-7 UN: 3265 ADR: 8,III |