Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303048-10G PC303048-5G PC303048-1G
APOSPC303048-10GEA 463 EUR
APOSPC303048-10G APOSPC303048-5G APOSPC303048-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Peso molecolare: 201,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399750
CAS Number: 1261679-13-3