Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-methyl-5-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-methyl-5-(trifluoromethyloxy)aniline, 2-Methyl-5-trifluoromethoxyaniline
PC303047-5G PC303047-1G
APOSPC303047-5GEA 266 EUR
APOSPC303047-5G APOSPC303047-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777196
CAS Number: 933674-93-2