Stampa…
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303046-1G PC303046-5G
APOSPC303046-1GEA 348 EUR
APOSPC303046-1G APOSPC303046-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formula: C₈H₈BrF₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652479
CAS Number: 1240257-10-6