Stampa…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303043-1G PC303043-250MG
APOSPC303043-1GEA 259 EUR
APOSPC303043-1G APOSPC303043-250MG
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832321
CAS Number: 1017778-90-3