Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303041-10G PC303041-5G PC303041-1G PC303041-25G
APOSPC303041-10GEA 473 EUR
APOSPC303041-10G APOSPC303041-5G APOSPC303041-1G APOSPC303041-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 207,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832305
CAS Number: 660848-57-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III