Stampa…
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303040-1G PC303040-5G
APOSPC303040-1GEA 350 EUR
APOSPC303040-1G APOSPC303040-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₈F₅NOS
Peso molecolare: 273,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652489
UN: 3439
ADR: 6.1,III