Stampa…
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC303036-10G PC303036-5G PC303036-1G
APOSPC303036-10GEA 351 EUR
APOSPC303036-10G APOSPC303036-5G APOSPC303036-1G
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₄O
Peso molecolare: 287,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201038
CAS Number: 1373921-05-1