Stampa…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC303034-5G PC303034-1G
APOSPC303034-5GEA 306 EUR
APOSPC303034-5G APOSPC303034-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇F₄NO
Peso molecolare: 209,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201043
CAS Number: 1262198-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III