Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303031-10G PC303031-5G PC303031-25G
APOSPC303031-10GEA 412 EUR
APOSPC303031-10G APOSPC303031-5G APOSPC303031-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenol 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenol
Formula: C₇H₆ClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832266
CAS Number: 1017777-60-4