Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303030-10G PC303030-5G PC303030-1G
APOSPC303030-10GEA 609 EUR
APOSPC303030-10G APOSPC303030-5G APOSPC303030-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Formula: C₇H₇ClFNO
Peso molecolare: 175,59 g/mol
Punto di fusione: 37…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832265
CAS Number: 1017777-58-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III