2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Brommethyl)-1-chlor-4-(pentafluor-lambda6-sulphanyl)benzol, 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide, [3-(Bromomethyl)-4-chlorophenyl]pentafluorosulphur
Formula:
C₇H₅BrClF₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22988926 CAS Number: 1431329-74-6 UN: 3265 ADR: 8,III |