Stampa…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303028-5G PC303028-1G
APOSPC303028-5GEA 231 EUR
APOSPC303028-5G APOSPC303028-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115990
CAS Number: 39226-96-5
UN: 3259
ADR: 8,III