Stampa…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303027-10G PC303027-5G PC303027-1G PC303027-25G
APOSPC303027-10GEA 351 EUR
APOSPC303027-10G APOSPC303027-5G APOSPC303027-1G APOSPC303027-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃N
Punto di fusione: 38…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115989
CAS Number: 62584-32-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III