2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
Formula:
C₇H₅ClF₃N Punto di fusione: 25…28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115988 CAS Number: 62476-58-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |