Stampa…
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303025-10G PC303025-1G PC303025-5G PC303025-25G
APOSPC303025-10GEA 234 EUR
APOSPC303025-10G APOSPC303025-1G APOSPC303025-5G APOSPC303025-25G
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Peso molecolare: 221,00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12922618
CAS Number: 934987-26-5