2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅F₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115902 CAS Number: 886498-35-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |