Stampa…
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,3-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC303019-10G PC303019-5G PC303019-1G PC303019-25G
APOSPC303019-10GEA 463 EUR
APOSPC303019-10G APOSPC303019-5G APOSPC303019-1G APOSPC303019-25G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrCl₂F₃
Peso molecolare: 307,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519349
CAS Number: 1092461-07-8