Stampa…
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303018-10G PC303018-5G PC303018-1G
APOSPC303018-10GEA 463 EUR
APOSPC303018-10G APOSPC303018-5G APOSPC303018-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂NO
Peso molecolare: 169,13 g/mol
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 220353-20-8