2,4-Difluoro-3-methoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Amino-2,6-difluoroanisole
Formula:
C₇H₇F₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115929 CAS Number: 886499-08-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |