2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅F₂NO Punto di fusione: 79…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116019 CAS Number: 221202-34-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |