Stampa…
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303015-5G PC303015-1G
APOSPC303015-5GEA 662 EUR
APOSPC303015-5G APOSPC303015-1G
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline 98%
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline
Formula: C₇H₇F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 886501-51-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II