Stampa…
2,3,5-Trifluorobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2,3,5-Trifluorophenyl)methanamine
PC303012-5G PC303012-1G
APOSPC303012-5GEA 296 EUR
APOSPC303012-5G APOSPC303012-1G
2,3,5-Trifluorobenzylamine 97%
2,3,5-Trifluorobenzylamine
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161.13 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C/3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236314
CAS Number: 244022-72-8
UN: 2735
ADR: 8 III