Stampa…
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303008-10G PC303008-5G PC303008-1G
APOSPC303008-10GEA 263 EUR
APOSPC303008-10G APOSPC303008-5G APOSPC303008-1G
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone 98%
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₂O
Peso molecolare: 190,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201051
CAS Number: 1373920-86-5