Stampa…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303000-5G PC303000-1G
APOSPC303000-5GEA 183 EUR
APOSPC303000-5G APOSPC303000-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519354
CAS Number: 959749-82-7