2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3030-1G
PC3030-5G
APOSPC3030-1GEA
135
EUR
APOSPC3030-1G
APOSPC3030-5G
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Formula:
C₁₂H₁₄ClFO₂ Peso molecolare: 244,69 g/mol Punto di ebollizione: 162…166 °C/15mmHg Densità: 1,219 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020909 CAS Number: 3308-94-9 EINECS: 221-993-9 |