Stampa…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302999-10G PC302999-5G PC302999-1G
APOSPC302999-10GEA 561 EUR
APOSPC302999-10G APOSPC302999-5G APOSPC302999-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519353
CAS Number: 1092461-15-8