4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302997-5G
PC302997-1G
APOSPC302997-5GEA
1080
EUR
APOSPC302997-5G
APOSPC302997-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula:
C₉H₇F₃O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18398451 CAS Number: 647855-22-9 |