4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₉H₈F₄O Peso molecolare: 208.15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22201071 CAS Number: 1373921-08-4 |