Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302992-1G PC302992-5G
APOSPC302992-1GEA 420 EUR
APOSPC302992-1G APOSPC302992-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660258
CAS Number: 886501-32-2