Stampa…
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302991-10G PC302991-5G PC302991-1G
APOSPC302991-10GEA 263 EUR
APOSPC302991-10G APOSPC302991-5G APOSPC302991-1G
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FN
Peso molecolare: 149,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115882
CAS Number: 80141-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III