Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302989-1G PC302989-250MG
APOSPC302989-1GEA 98.9 EUR
APOSPC302989-1G APOSPC302989-250MG
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄NO
Peso molecolare: 205,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687191
CAS Number: 1323966-32-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III