Stampa…
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302987-10G PC302987-5G PC302987-1G
APOSPC302987-10GEA 328 EUR
APOSPC302987-10G APOSPC302987-5G APOSPC302987-1G
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₈FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13196591
CAS Number: 186191-34-4