Stampa…
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302985-10G PC302985-5G PC302985-1G
APOSPC302985-10GEA 328 EUR
APOSPC302985-10G APOSPC302985-5G APOSPC302985-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₉H₈ClFO₃
Peso molecolare: 218,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687215
CAS Number: 1323966-33-1