Stampa…
4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302981-1G PC302981-5G
APOSPC302981-1GEA 42.3 EUR
APOSPC302981-1G APOSPC302981-5G
4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
4-Chloro-3,5-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
Peso molecolare: 163,552 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09833604
CAS Number: 2613-33-4