Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
PC302975-1G PC302975-5G
APOSPC302975-1GEA 181 EUR
APOSPC302975-1G APOSPC302975-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₈ClFO₃
Peso molecolare: 218,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687184
CAS Number: 1323955-64-1