4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302974-10G
PC302974-5G
PC302974-1G
APOSPC302974-10GEA
299
EUR
APOSPC302974-10G
APOSPC302974-5G
APOSPC302974-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formula:
C₈H₆ClFO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19687204 CAS Number: 1169870-80-7 |