Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302973-10G PC302973-5G PC302973-1G
APOSPC302973-10GEA 263 EUR
APOSPC302973-10G APOSPC302973-5G APOSPC302973-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687172
CAS Number: 1002344-97-9