Stampa…
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302972-5G PC302972-1G
APOSPC302972-5GEA 188 EUR
APOSPC302972-5G APOSPC302972-1G
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832259
CAS Number: 1017777-45-5