Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC302969-1G PC302969-5G
APOSPC302969-1GEA 180 EUR
APOSPC302969-1G APOSPC302969-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393873
CAS Number: 1261570-91-5