Stampa…
4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302967-5G PC302967-1G PC302967-25G
APOSPC302967-5GEA 986 EUR
APOSPC302967-5G APOSPC302967-1G APOSPC302967-25G
4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
4'-(Pentafluorothio)acetophenone
Formula: C₈H₇F₅OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652408
CAS Number: 401892-83-9