Stampa…
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302966-5G PC302966-1G
APOSPC302966-5GEA 178 EUR
APOSPC302966-5G APOSPC302966-1G
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₄
Peso molecolare: 218.16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03964657
CAS Number: 162401-59-4