Stampa…
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302962-1G PC302962-5G PC302962-10G
APOSPC302962-1GEA 232 EUR
APOSPC302962-1G APOSPC302962-5G APOSPC302962-10G
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine 98%
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine
Formula: C₈H₈F₃NO
Peso molecolare: 191,15 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025380
CAS Number: 86256-63-5