Stampa…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302961-10G PC302961-5G PC302961-1G
APOSPC302961-10GEA 406 EUR
APOSPC302961-10G APOSPC302961-5G APOSPC302961-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025411
CAS Number: 916420-94-5